Learn More
Eppendorf™ CryoCube™ F740h Tiefkühlgeräte mit 3 Einlegeböden
GREENER_CHOICE
Eppendorf™ CryoCube™ F740h Tiefkühlschrank mit 3 Einlegeböden verfügt über eine Außentür mit rechtem Griff
Marke:  Eppendorf™ F740345021
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15997105
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Klassische LED-Anzeige
  • Grüne Kühlflüssigkeiten
  • Luftgekühlt
  • Griff: Rechte Seite
  • 3 Einlegeböden innen
  • 100 bis 240 V, 50 bis 60 Hz
  • Volumen: 740 l (26,1 Fuß3)
  • Verbraucht 11,8 kWh/Tag (grün; -80 °C; 230 V))
  • Kann bis zu 57.600 Kassetten aufnehmen
  • Abkühldauer auf -80 °C: Bis zu 4 h 10 min
  • Innenseite: Edelstahl
  • Außenabmessungen: Pulverbeschichteter Stahl
  • Polyurethanschaum, Vakuum-Isolationsauskleidung
  • 3 Fächer mit 3 isolierten und versiegelten Innentüren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Abkühldauer auf -80 °C: 4 h 10 min
3
Vakuum, Polyurethanschaum
Pulverbeschichteter Stahl
LED
91,5 x 109,9 x 197,3 cm
Standard
100 bis 240 V, 50 bis 60 Hz
R290 / R170
Versiegelt
Links
Edelstahl
3
Nein
62,1 × 86,5 × 139 cm
LN2 (werkseitig installiert)
Verbrauch: 11,8 kWh/Tag
Proben (57.600)