Learn More
Epredia™ CryoStar™ NX50 Kryostat mit Klingenträger
Dieses manuelle Kryostat wurde für die Anforderungen klinischer Labore entwickelt; es zeichnet sich durch ein kompaktes, ergonomisches Design mit optionaler Höhenverstellung, Vakutom und Cold-D-Desinfektion aus.
Marke: Epredia™ 957100L
Beinhaltet:
- Standard-Einheit: 30 mm Probenhalter – Rot, 30 mm Probenhalter – Grün, 30 mm Probenhalter – Blau, 30 mm Probenhalter – Gold, Inbusschlüssel – 5 mm, Inbusschlüssel – 6 mm, Abfallhalter, Pinseltablett, Pinsel – grob zur Reinigung, magnetischer Pinsel – klein und geschwungen, magnetischer Pinsel – Ziegenhaar, Klingenwerkzeug, Stromkabel, USB-Stick, Verstell-Stift, Bedienerhandbuch, Anti-Roll-Platte
- Mit Vakutom: Zusätzlicher Pinsel zum Reinigen des Vakuumschlauchs, Grobfilter zur Verwendung mit dem Vakutom, Schlauchverlängerung mit Düse – Vakutom, Düse – Schneiden, Filterbeutel 25 Stück.
- Mit Kalt-Desinfektion: Zusätzlicher Messbecher, Kunststofftrichter
Benötigt : Klingenhalter mit niedrigem oder hohem Profil oder Träger für ein 16 cm-Stahlmesser muss bei der Bestellung angegeben werden.
Beschreibung
Der CryoStar NX50 Kryostat tritt in die Fußstapfen des beliebten CryoStar NX70 Kryostats: er bietet Standardfunktionen, die sich gut für das normale klinische Histologielabor eignen.
Ergonomisches Design/Sicherheitsfunktionen
- Die optionale Höheneinstellung von 82 bis 112 cm ermöglicht die Herstellung von Schnitten im Sitzen oder Stehen und schnelle Anpassung an unterschiedliche Höhen
- Konturiertes Band und integrierte Armlehnen-Bedienelemente
- Motorisierter Grobvorschub bis maximal 3 mm/s
- Kaltdesinfektion (optional) zur Desinfizierung der kalten Kryokammer in nur 50 Minuten.
- Handradverriegelung, Klingenschutz und magnetisches Werkzeug zum Entfernen der Klinge
- 3 Programmspeicher zum Speichern gängiger Schnittparameter
- Touchscreen-Bedienung mit intuitiver Software für mehrere Benutzer
- Für manuelles Schneiden – Informationen zum motorisierten Schneiden finden Sie unter NX70-Kryostat
- Geräumige Edelstahlkammer für organisierte Arbeitsabläufe
- Kammerkühlung auf –25 °C ±2 °C (bei 20 °C Umgebungstemperatur)
- Separate Kühlung des Präparat-Kopfes auf –43 °C ±2 °C (bei 20 °C Umgebungstemperatur)
- Messerhalter, kontinuierlich gekühlt auf –27 °C ±2 °C (bei 20 °C Umgebungstemperatur)
- 18 Tiefkühlleisten-Aufbewahrungspositionen einschließlich 1 Schnellgefrierposition
- Integriertes Peltier-Schnellgefriergerät, kühlt schnell auf –57 °C ±3 °C
- Vakutom (optional) zum Dehnen von Gefrierschnitten
- Manuelles, leichtläufiges Schwungrad
- Schnittdicke von 0,5 μm bis 500 μm
- Präziser Schrittmotormesser-Vorschub für minimale Vibration
- beim Schneiden
- Vertikale Hublänge von 64 mm
- 48 mm horizontaler Vorschubbereich
- 20 μm Proberückzug bei Rückhub, mit optischer Anzeige
- Probenausrichtung 8° auf Y-Achse einstellbar für erhöhte Stabilität sowie 360°-Drehung der Z-Achse
- Standard-Einheit mit schnell reagierender Temperatursteuerung des Probenkopfes, formschlüssigem Design und passender Farbe sowie Touchscreen-Schnittstelle zur Steuerung der Gerätefunktionen
- Zu den optionalen Funktionen gehören eine integrierte Höhenkontrolle, ein Kaltdesinfektionsmodul und ein Vakutom-System
Zertifizierungen
Hygienezertifikat, CE-Kennzeichnung
Serviceleistungen
1 Jahr Garantie
Spezifikation
Kryostat mit Träger | |
OPD | |
100/120 V |
Objektkühlung, Peltier, Kaltdesinfektion, Flachprofil-Klingenträger | |
50/60 Hz |