Learn More
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Alcaligenes faecalis subsp. faecalis ATCC® 8750™
Beschreibung
Culti-Loops™ sind mikrobiologische Einmal-Impfösen, die stabilisierte, lebensfähige Mikroorganismen enthalten.
Verwenden Sie Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Alcaligenes faecalis subsp. faecalis ATCC™ 8750™ bei Leistungstests von Kulturmedien, Färbemitteln, Diagnosekits und Reagenzien, für die Pflege von Stammkulturen und bei der Bewertung von bakteriologischen Verfahren empfohlen. Culti-Loops™ sind gebrauchsfertige mikrobiologische Einmal-Impfösen, die stabilisierte, lebensfähige Mikroorganismen enthalten.
Die Folie in jeder Impföse besteht aus einer Gelatineformulierung, die nach einem speziellen Verfahren getrocknet wird. Zur Rehydrierung der Folie müssen die Impfösen mit Wärme und Feuchtigkeit in Kontakt kommen. Unter den richtigen Bedingungen wachsen die meisten Organismen innerhalb von 24 bis 48 Stunden. Manche weisen jedoch eine erhebliche Lag- bzw. Verzögerungsphase auf und sollten weitere 24 Stunden lang inkubiert werden.
- Gebrauchsfertig – Bakteriologische Einmal-Impfösen mit lebensfähigen Mikroorganismen vorbereitet
- Einfach zu lagern – Bei 2 bis 8 °C lagern
Es gibt zwei Methoden wie die Direktausstrich-Methode und die Nicht-Direktausstrich-Methode, die für die Inokulation verwendet werden können. Die geeignete Methode wird für den ausgewählten Mikroorganismus verwendet.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
Spezifikation
Spezifikation
ATCC® | 8750TM* |
Beschreibung | Alcaligenes faecalis subsp. faecalis |
Produkttyp | CULTI-LOOPS Organismen für die Qualitätskontrolle |
Klasse des Zielorganismus | Gramnegative Stäbchen |
Testtyp | Qualitative Qualitätskontrolle |
Menge | 5 Impfösen/Packung |
Stammbezeichnungen | WDCM00103, 16 [NCIB 8156] |
*Das ATCC Licensed Derivative Logo, die ATCC Licensed Derivative Wortmarke und die ATCC Katalognummern sind Warenzeichen von ATCC™ und werden unter Lizenz verwendet.