Learn More
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Enterobacter cloacae ATCC® 35030™
Beschreibung
Gebrauchsfertige QK-Organismen, die für Leistungstests von Medien, Färbemitteln, Reagenzien und Identifikationskits und zur Bewertung bakteriologischer Verfahren empfohlen werden.
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ sind gebrauchsfertige QC-Organismen, die zur Verwendung in Leistungstests von Medien, Färbemitteln, Reagenzien, Identifikationskits und für die Bewertung bakteriologischer Verfahren empfohlen werden.
Die Impföse lässt sich in einem Flüssigmedium auflösen (Culti-Loops Rehydrierungsflüssigkeit für Aerobier, Artikel-Nr. R4631000) oder direkt auf ein geeignetes Medium ausstreichen.
Bestellinformationen:
Culti-Loops sind einzeln folienverschweißt, eine Packung enthält fünf Impfösen.
Spezifikation
Spezifikation
ATCC® | 35030TM* |
Beschreibung | Enterobacter cloacae subsp. cloacae ATCC™ 35030 |
Format | Culti-Loops |
Produkttyp | Culti-Loops Quality Control Organism |
Klasse des Zielorganismus | Gramnegative Stäbchen |
Testtyp | Qualitative Qualitätskontrolle |
Menge | 5 Impfösen/Packung |
Stammbezeichnungen | WDCM00160, 2581 [1732BC] |
Das ATCC Licensed Derivative Logo, die ATCC Licensed Derivative Wortmarke und die ATCC Katalognummern sind Marken von ATCC® und werden unter Lizenz verwendet.