Learn More
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Gardnerella vaginalis ATCC® 14018™
Beschreibung
Gebrauchsfertige QK-Organismen, die für Leistungstests von Medien, Färbemitteln, Reagenzien und Identifikationskits und zur Bewertung bakteriologischer Verfahren empfohlen werden.
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ sind gebrauchsfertige QC-Organismen, die zur Verwendung in Leistungstests von Medien, Färbemitteln, Reagenzien, Identifikationskits und für die Bewertung bakteriologischer Verfahren empfohlen werden.
Die Impföse lässt sich in einem Flüssigmedium auflösen (Culti-Loops Rehydrierungsflüssigkeit für Aerobier, Artikel-Nr. R4631000) oder direkt auf ein geeignetes Medium ausstreichen.
Bestellinformationen:
Culti-Loops sind einzeln folienverschweißt, eine Packung enthält fünf Impfösen.
Spezifikation
Spezifikation
ATCC® | 14018TM* |
Beschreibung | Gardnerella vaginalis ATCC™ 14018 |
Format | Culti-Loops |
Produkttyp | Culti-Loops |
Klasse des Zielorganismus | Grampositive Stäbchen |
Menge | 5 Impfösen/Packung |
Stammbezeichnungen | 594 [NCTC 10287] |
Das ATCC Licensed Derivative Logo, die ATCC Licensed Derivative Wortmarke und die ATCC Katalognummern sind Marken von ATCC® und werden unter Lizenz verwendet.