Learn More
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Kocuria rhizophila ATCC® 533™
Culti-Loops sind mikrobiologische Einmal-Impfösen, die stabilisierte, lebensfähige Mikroorganismen enthalten.
Marke:  Thermo Scientific™ R4604070
211.97 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 12929038
  • 219.00 € / 5 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Verwenden Sie Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Kocuria rhizophila ATCC™ 533 bei Leistungstests von Kulturmedien, Färbemitteln, Diagnosekits und Reagenzien, für die Erhaltung von Stammkulturen und bei der Bewertung von bakteriologischen Verfahren. Culti-Loops sind gebrauchsfertige mikrobiologische Einmal-Impfösen, die stabilisierte, lebensfähige Mikroorganismen enthalten.
Die Folie in jeder Impföse besteht aus einer Gelatineformulierung, die nach einem speziellen Verfahren getrocknet wird. Zur Rehydrierung der Folie müssen die Impfösen mit Wärme und Feuchtigkeit in Kontakt kommen. Unter den richtigen Bedingungen wachsen die meisten Organismen innerhalb von 24 bis 48 Stunden. Manche weisen jedoch eine erhebliche Lag- bzw. Verzögerungsphase auf und sollten weitere 24 Stunden lang inkubiert werden.
  • Gebrauchsfertig – Bakteriologische Einmal-Impfösen mit lebensfähigen Mikroorganismen vorbereitet
  • Einfach zu lagern – Bei 2 bis 8 °C lagern
Es gibt zwei Methoden wie die Direktausstrich-Methode und die Nicht-Direktausstrich-Methode, die für die Inokulation verwendet werden können. Die geeignete Methode wird für den ausgewählten Mikroorganismus verwendet.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
533TM*
Kocuria rhizophila
Einzelner Organismus
Qualitative Qualitätskontrolle
5 Impfösen/Packung
Culti-Loops tragen die CE-Kennzeichnung.
Kocuria rhizophila
Kokken
5 Impfösen/Packung
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
* Das ATCC Licensed Derivative Logo, die ATCC Licensed Derivative Wortmarke und die ATCC Katalognummern sind Warenzeichen von ATCC™ und werden unter Lizenz verwendet.