Learn More
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Staphylococcus saprophyticus ATCC® 43867™
Beschreibung
Gebrauchsfertige QK-Organismen, die für Leistungstests von Medien, Färbemitteln, Reagenzien und Identifikationskits und zur Bewertung bakteriologischer Verfahren empfohlen werden.
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ sind gebrauchsfertige QC-Organismen, die zur Verwendung in Leistungstests von Medien, Färbemitteln, Reagenzien, Identifikationskits und für die Bewertung bakteriologischer Verfahren empfohlen werden.
Die Impföse lässt sich in einem Flüssigmedium auflösen (Culti-Loops Rehydrierungsflüssigkeit für Aerobier, Artikel-Nr. R4631000) oder direkt auf ein geeignetes Medium ausstreichen.
Bestellinformationen:
Culti-Loops sind einzeln folienverschweißt, eine Packung enthält fünf Impfösen.
Spezifikation
Spezifikation
ATCC® | 43867TM* |
Beschreibung | Staphylococcus saprophyticus ATCC™ 43867 |
Produkttyp | CULTI-LOOPS Organismen für die Qualitätskontrolle |
Klasse des Zielorganismus | Kokken |
Testtyp | Qualitative Qualitätskontrolle |
Verpackungsart | 5 Impfösen/Packung |
Stammbezeichnungen | WDCM00017, LRA 27.02.80 |
Das ATCC Licensed Derivative Logo, die ATCC Licensed Derivative Wortmarke und die ATCC Katalognummern sind Marken von ATCC® und werden unter Lizenz verwendet.