Learn More
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Staphylococcus xylosus ATCC® 700404™
Beschreibung
Gebrauchsfertige QK-Organismen, werden zur Verwendung in Leistungstests von Medien, Färbemitteln, Reagenzien und Identifikationskits und für die Bewertung bakteriologischer Verfahren empfohlen.
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ sind gebrauchsfertige QC-Organismen, die zur Verwendung in Leistungstests von Medien, Färbemitteln, Reagenzien, Identifikationskits und für die Bewertung bakteriologischer Verfahren empfohlen werden.
Die Impföse lässt sich in einem Flüssigmedium auflösen (Culti-Loops Rehydrierungsflüssigkeit für Aerobier, Artikel-Nr. R4631000) oder direkt auf ein geeignetes Medium ausstreichen.
Bestellinformationen:
Culti-Loops sind einzeln folienverschweißt, eine Packung enthält fünf Impfösen.
Spezifikation
Spezifikation
ATCC® | 700404TM* |
Beschreibung | Staphylococcus xylosus ATCC™ 700404 |
Format | Culti-Loops |
Produkttyp | CULTI-LOOPS Organismen für die Qualitätskontrolle |
Klasse des Zielorganismus | Kokken |
Testtyp | Qualitative Qualitätskontrolle |
Menge | 5 Impfösen/Packung |
Stammbezeichnungen | API 85-12-228 |
Das Markenlogo ATCC Licensed Derivative Emblem, die Wortmarke ATCC Licensed Derivative und die ATCC-Katalog-Marken sind Warenzeichen von ATCC® und werden unter Lizenz verwendet.