Learn More
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Streptococcus equi subsp. zooepidemicus ATCC™ 43079™
Beschreibung
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ sind gebrauchsfertige QC-Organismen, die zur Verwendung in Leistungstests von Medien, Färbemitteln, Reagenzien, Identifikationskits und für die Bewertung bakteriologischer Verfahren empfohlen werden.
Die Impföse lässt sich in einem Flüssigmedium auflösen (Culti-Loops Rehydrierungsflüssigkeit für Aerobier, Artikel-Nr. R4631000) oder direkt auf ein geeignetes Medium ausstreichen.
Bestellinformationen:
Culti-Loops sind einzeln folienverschweißt, eine Packung enthält fünf Impfösen.
Spezifikation
Spezifikation
ATCC® | 43079TM* |
Beschreibung | Streptococcus equi subsp. zooepidemicus ATCC™ 43079™ |
Format | Culti-Loops |
Produkttyp | CULTI-LOOPS Organismen für die Qualitätskontrolle |
Klasse des Zielorganismus | Kokken |
Testtyp | Qualitative Qualitätskontrolle |
Menge | 5 Impfösen/Packung |
Stammbezeichnungen | NCDO 1358 [NCTC4676 , S34] |
*Das ATCC Licensed Derivative Logo, die ATCC Licensed Derivative Wortmarke und die ATCC Katalognummern sind Warenzeichen von ATCC™ und werden unter Lizenz verwendet.