Learn More
Cyclobutanon, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11964831
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
CAS: 1191-95-3 | C4H6O | 70.09 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1191-95-3
Summenformel C4H6O
Molekulargewicht (g/mol) 70.09
MDL-Nummer MFCD00001332
InChI-Schlüssel SHQSVMDWKBRBGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym unii-6pf2sh405u, cyclobutyloxy, cyclobutanone, 98+%, cyclobutanon, cylcobutanone, cylobutanone, 3-cyclobutanone, 1-oxocyclobutane, cyclobutanone, pubchem9021
PubChem CID 14496
IUPAC-Name Cyclobutanon
SMILES O=C1CCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclobutanone
Schmelzpunkt -50.9°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.9300g/mL
Siedepunkt 99.0°C
Flammpunkt 10°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C4H6(=O)
Brechungsindex 1.4205 to 1.4225
Menge 25 g
Beilstein 07,5
Relative Dichte 0.93
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 70.09
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cyclobutanone
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.