Learn More
Cyclobutylamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3757336 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 mL
5 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Milliliter
5 Milliliter
CAS: 2516-34-9 | C4H9N | 71.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2516-34-9
Summenformel C4H9N
Molekulargewicht (g/mol) 71.11
MDL-Nummer MFCD00001328
InChI-Schlüssel KZZKOVLJUKWSKX-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclobutylamine, aminocyclobutane, cyclobutyl amine, cyclobutylamin, cyclobutaneamine, 1-amino cyclobutane, pubchem11047, acmc-209ghn, cyclobutylammonium chloride
PubChem CID 75645
IUPAC-Name Cyclobutanamin
SMILES C1CC(C1)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclobutylamine
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.8300g/mL
Siedepunkt 81.0°C to 82.0°C
Flammpunkt −4°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C4H7NH2
Brechungsindex 1.4366 to 1.4386
Menge 1 mL
Beilstein 12, 4
Relative Dichte 0.83
Formelmasse 71.11
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cyclobutylamine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.