Learn More
Cycloheptanemethylamin, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7046508
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
CAS: 4448-77-5 | C8H17N | 127.231 g/mol
It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es kann in der Agrochemie, Pharmazie und im Färbefeld verwendet werden.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer mit Wasser zu mischen.
Hinweise
Luftempfindlich, Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht geschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4448-77-5
Summenformel C8H17N
Molekulargewicht (g/mol) 127.231
MDL-Nummer MFCD00021674
InChI-Schlüssel CAOQEOHEZKVYOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym cycloheptanemethylamine, cycloheptylmethylamine, cycloheptanemethanamine, acmc-20agqt, cycloheptylmethyl amine, cycloheptane methylamine, aminomethyl cycloheptane, n-cycloheptylmethyl-amine, aminomethylcycloheptane
PubChem CID 78194
IUPAC-Name Cycloheptylmethanamin
SMILES C1CCCC(CC1)CN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cycloheptanemethylamine
Dichte 0.884
Siedepunkt 98°C to 101°C (35 mmHg)
Flammpunkt 70°C (158°F)
Brechungsindex 1.474
Menge 1 g
UN-Nummer UN2735
Beilstein 2958734
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix with water.
Formelmasse 127.23
Reinheit (%) ≥98%