Learn More
Cyclohexanoncyanhydrin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11312649
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
50 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 931-97-5 | C7H11NO | 125.171 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 931-97-5
Summenformel C7H11NO
Molekulargewicht (g/mol) 125.171
MDL-Nummer MFCD00003818
InChI-Schlüssel ZDBRPNZOTCHLSP-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclohexanone cyanohydrin, 1-hydroxycyclohexanecarbonitrile, 1-hydroxy-1-cyclohexanecarbonitrile, cyclohexanone, cyanohydrin, 1-cyano-1-hydroxycyclohexane, cyclohexanecarbonitrile, 1-hydroxy, unii-on43942n5p, ccris 4608, 1-hydroxy-cyclohexanecarbonitrile, cyclohexanoncyanhydrin
PubChem CID 13610
IUPAC-Name 1-Hydroxycyclohexan-1-Carbonitril
SMILES C1CCC(CC1)(C#N)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclohexanone cyanohydrin
Schmelzpunkt 34°C to 36°C
Dichte 1.031
Siedepunkt 132°C (19 mmHg)
Flammpunkt 118°C (244°F)
Brechungsindex 1.469
Menge 10 g
UN-Nummer UN3439
Formelmasse 125.17
Reinheit (%) 98%