Learn More
Cyclopentanon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Cyclopentanone is used as an intermediate in the synthesis of rubber adhesives, synthetic resins, pharmaceuticals and biologically active compounds. It acts as precursor for the preparation of cyclopentamine and also pentethylcyclanone, cyclopentobarbital. It is a useful laboratory reagent and is used as thinner for epoxies. It can also be used as a solvent in paint and varnish removers and for electronic applications. As a dry cleaning agent, it is used for oil extraction. It is also involved in the preparation of cyclopentanone derivatives like cyclopenylamine and cyclopentanol which find application in the perfume industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Cyclopentanon wird als Zwischenprodukt bei der Synthese von Gummiklebstoffen, synthetischen Harzen, Pharmazeutika und biologisch aktiven Substanzen verwendet. Es dient als Vorläufer bei der Herstellung von Cyclopentamin sowie Pentethylcyclanon und Cyclopentobarbital. Es ist ein nützliches Laborreagenz und wird als Verdünner für Epoxide verwendet. Es kann auch als Lösungsmittel für Farb- und Lackentferner und für elektronische Anwendungen eingesetzt werden. Als Trockenreinigungsmittel wird es für die Entfernung von Ölen verwendet. Zudem ist es an der Herstellung von Cyclopentanon-Derivaten wie Cyclopenylamin und Cyclopentanol beteiligt, die in der Parfümindustrie Anwendung finden.
Löslichkeit
Leicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Reduktionsmitteln, starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Cyclopentanone |
Schmelzpunkt | -51°C |
Dichte | 0.949 |
Siedepunkt | 130°C to 131°C |
Flammpunkt | 30°C (86°F) |
Geruch | Petrol-like |
Brechungsindex | 1.437 |
Menge | 250 mL |
UN-Nummer | UN2245 |
Beilstein | 605573 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Cyclopentanone
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Cyclopentanone