Learn More
Molecular Probes™ CyQUANT™ Direktes Zellproliferations-Assay
CyQUANT™ Direkter Zellproliferationsassay
448.00 € - 2915.00 €
Spezifikation
Farbe Grün
Kulturmilieu Suspensionszellkultur, adhärente Zellkultur
Nachweisverfahren Fluoreszent
Zur Verwendung mit (Anwendung) Proliferationsassay
Zur Verwendung mit (Geräte) Mikrotiterplatten-Lesegerät, Spektralphotometer, Mikroskop, HTS-Lesegerät, Spektralphotometer, Mikroskop, HTS-Lesegerät
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10422185
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Molecular Probes™
C35011
1 Kit(s)
448.00 €
1 Set
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10585675
Unterlagen ansehen
Molecular Probes™
C35012
1 Kit(s)
2915.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Optimieren Sie Ihre Hochdurchsatz-Zytotoxizitäts- und Proliferations-Screenings mit dem CyQUANT™ Direkten Zellproliferationsassay – ohne erforderliche Waschvorgänge, Zelllyse, Temperaturausgleich oder Radioaktivität. DNA-basierte Assays haben sich als die empfindlichsten Indikatoren zur Zellviabilität bewährt, und die Datenkonkordanz mit metabolisch basierten Assays ist ausgezeichnet. Der CyQUANT™ Direct-Assay ist eine hochempfindliche und robuste Methode zur Beurteilung von Zellwachstum, Zellviabilität oder Zytotoxizität in einer Reihe von Anwendungen, vom Hochdurchsatz-Screening bis zur Bioproduktion.
Merkmale des CyQUANT™ Direct Cell Proliferation Assay:
  • Bequemere Arbeitsabläufe für das High-Throughput-Screening (HTS)–keine Waschschritte, Zelllyse, Temperaturausgleich oder Radioaktivität erforderlich
  • Schnelles Protokoll, hohe Empfindlichkeit und großer dynamischer Bereich
  • Messungen erfolgen unabhängig vom metabolischen Zustand der Zellen auf regulären Fluoreszenz-Plattenlesegeräten
  • Multiplex-Assays, die spektral unterschiedliche Fluoreszenz oder Lumineszenz messen
    Schnell und komfortabel, mit großem Dynamikbereich
    Der CyQUANT™ Direkt-Assay ist ein fluoreszenzbasierter Zellproliferations- und Zytotoxizitätsassay für Mikrotiterplatten-Reader mit einem linearen Detektionsbereich von weniger als 100 bis 20.000 Zellen pro Well für die meisten Zelltypen. Das waschfreie, homogene Format und das schnelle Zugeben-Mischen-Ablesen-Protokoll machen den CyQUANT™ Direct-Assay ideal für HTS-Anwendungen. Der Assay kann in einer Stunde abgeschlossen werden, ohne erforderliche Waschvorgänge, Zelllyse und ohne Temperaturausgleich. Das Signal ist für mehrere Stunden stabil, was die Handhabung des Arbeitsablaufs zusätzlich erleichtert.
    Funktionsweise
    Der CyQUANT™ Direkt-Assay basiert auf einem membrangängigen, DNA-bindenden Farbstoff in Kombination mit einem Maskierungsfarbstoff. Die zelluläre DNA ist stark reguliert und Schätzungen der Zellanzahl auf DNA-Basis sind sehr präzise. Der Maskierungsfarbstoff verhindert das Anfärben von toten Zellen oder Zellen mit geschädigter Zellmembran, sodass nur gesunde Zellen gefärbt werden. Der CyQUANT™ Direct-Assay misst sowohl die Zellproliferation als auch die Unversehrtheit der Zellmembran als weiteren Indikator für die Zellviabilität. Benutzer von metabolisch basierten Assays zur Zellviabilität können bestehende Daten leicht mit den Ergebnissen aus dem CyQUANT™ Direct-Assay vergleichen, da sich Konkordanz-Assays auf der Basis von Stoffwechsel oder Energie (ATP) hervorragend bewährt haben. Der Einsatz von Multiplex-Verfahren mit spektral unterschiedlichen fluoreszierenden Sonden oder Lumineszenz-Assay-Kits ist ebenfalls möglich, da die Zellen nicht lysiert werden. Außerdem ermöglicht das fluoreszierende Signal einen Wechsel zwischen HTS- und HCS-Platten-Readern, wenn es notwendig ist, Multiplex-Assays auf unterschiedlichen Plattformen auszuführen.
  • Spezifikation
    Spezifikation
    Grün
    Fluoreszent
    Mikrotiterplatten-Lesegerät, Spektralphotometer, Mikroskop, HTS-Lesegerät, Spektralphotometer, Mikroskop, HTS-Lesegerät
    Andere Etiketten oder Farbstoffe
    96-Well-Platte, 1536-Well-Platte, 384-Well-Platte
    CyQUANT™, Molecular Probes™
    Suspensionszellkultur, adhärente Zellkultur
    Proliferationsassay
    Zellproliferationsassay
    Sichtbar
    60 min
    Raumtemperatur
    Dokumentation
    Produktzertifizierungen
    Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.