Learn More
Thermo Scientific Chemicals [Cys8]-Renin-Substrat-Tetradecapeptid, Ratte
für zell- und molekularbiologische Anwendungen.
41.50 € - 217.00 €
Spezifikation
Farbe | Weiß bis cremefarben |
---|---|
Form | Fest |
Molekulargewicht | 1779,05 |
Lagerungsbedingungen | -30 bis -10 °C |
Produktcode | Marke | Substratmenge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Substratmenge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15477279
|
Thermo Scientific Chemicals
J66067.#0 |
5 mg |
217.00 €
5 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15487279
|
Thermo Scientific Chemicals
J66067.M^ |
1mg | |||||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Weiß bis cremefarben | |
Fest | |
1779,05 | |
-30 bis -10 °C |
Sicherheit und Handhabung
Recommended Storage : Store at -20°C
Nur für Forschungszwecke