Learn More
D-Epoxon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7047363
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
CAS: 18422-53-2 | C12H18O6 | 258.27 g/mol
D-Epoxone is a chemical reagent used for enantioselective epoxidation of alkenes. It is involved in the synthesis of Irciniastatin (A and B), which are used as antitumor compounds. It is used as cytotoxic secondary metabolite.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
D-Epoxon ist ein chemisches Reagenz für die enantioselektive Epoxidierung von Alkenen. Es ist an der Synthese der Antitumorwirkstoffe Irciniastatin (A und B) beteiligt. Es wird als zytotoxischer sekundärer Metabolit verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform und Methanol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18422-53-2
Summenformel C12H18O6
Molekulargewicht (g/mol) 258.27
MDL-Nummer MFCD00063383
InChI-Schlüssel IVWWFWFVSWOTLP-RDNCKJRISA-N
Synonym 3ar,4'r,7ar-2,2,2',2'-tetramethyldihydrospiro 1,3 dioxolo 4,5-c pyran-6,4'-1,3 dioxolan-7 7ah-one
PubChem CID 118990039
IUPAC-Name (4S,7'aR)-2,2,2',2'-Tetramethylspiro[1,3-dioxolan-4,6'-4,7a-dihydro-3aH-[1,3]dioxolo[4,5-c]pyran]-7'-on
SMILES CC1(OCC2(O1)C(=O)C3C(CO2)OC(O3)(C)C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-Epoxone
Schmelzpunkt 101°C to 103°C
Menge 1 g
Beilstein 1319073
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform and methanol.
Formelmasse 258.27
Reinheit (%) 98%