Learn More
D(-)-Fructose, Pure, Fisher Chemical™
Artikelnummer. p-7073034 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
Packungsgröße:
100 Gramm
250 Gramm
D(-)-Fructose, rein
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 57-48-7
Summenformel C6H12O6
Molekulargewicht (g/mol) 180.156
MDL-Nummer 148910
InChI-Schlüssel BJHIKXHVCXFQLS-UYFOZJQFSA-N
Synonym d---fructose, d--fructose, 3s,4r,5r-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one, furucton, arabino-hexulose, keto-d-fructose, d-levulose, sugar, fruit, fructose, d, krystar 300
PubChem CID 5984
ChEBI CHEBI:48095
IUPAC-Name (3S,4R,5R)-1,3,4,5,6-Pentahydroxyhexan-2-on
SMILES C(C(C(C(C(=O)CO)O)O)O)O
Spezifikation
Schmelzpunkt 103°C
Farbe Weiß
pH 5 to 7
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Menge 100 g
Formelmasse 180.16g/mol
Physikalische Form Fest