Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-Glucosamin-Hydrochlorid, 98+ %
Artikelnummer. 10245250 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 66-84-2
Summenformel C6H13NO5·HCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-Glucosamine hydrochloride
Farbe Braun-Gelb bis Gelb
Verlust bei Trocknung 1.0 % max. (105°C, 2 hrs)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98+%
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 500 g
Spezifischer Drehzustand + 72.50 (20.00°C c=2,H2O,5hrs.)
Spezifische Drehung +70.0° to +73.0° (20°C, 589nm) (c=2.5, H2O) (after 3 hrs)
Formelmasse 215.64
Reinheit (%) 98.0 to 102.0% (on dry substance) (Total base)
Physikalische Form Feststoffpulver