Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-Glucosamin-Hydrochlorid, 98+ %
Artikelnummer. 11996191 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 66-84-2
Summenformel C6H13NO5·HCl
Molekulargewicht (g/mol) 215.64
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-Glucosamine hydrochloride
Schmelzpunkt 190°C to 194°C
Farbe Braun-Gelb bis Gelb
Verlust bei Trocknung 1.0 % max. (105°C, 2 hrs)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98+%
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 2.5 kg
Beilstein 01,902
Merck Index 10,4318
Spezifischer Drehzustand + 72.50 (20.00°C c=2,H2O,5hrs.)
Spezifische Drehung + 72.5
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Formelmasse 215.64
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Lösung