Learn More
D-Glutaminsäure 1-tert-Butylester, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15449958
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
CAS: 25456-76-2 | C9H17NO4 | 203.238 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
D-Glutaminsäure 1-tert-Butylester, ist eine Aminosäure, die in der pharmazeutischen und Nahrungsmittelindustrie weit verbreitet ist. Es wird auch als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet. Es ist auch ein wichtiges organisches Zwischenprodukt.
Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser.
Hinweise
Wärmeempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25456-76-2
Summenformel C9H17NO4
Molekulargewicht (g/mol) 203.238
MDL-Nummer MFCD09842819
InChI-Schlüssel QVAQMUAKTNUNLN-ZCFIWIBFSA-N
Synonym h-d-glu-otbu, r-4-amino-5-tert-butoxy-5-oxopentanoic acid, 4r-4-amino-5-tert-butoxy-5-oxopentanoic acid, d-glutamic acid 1-tert-butyl ester, r-4-amino-5-tert-butoxy-5-oxopentanoicacid
PubChem CID 7019726
IUPAC-Name (4R)-4-amino-5-[(2-methylpropan-2-yl)oxy]-5-oxopentansäure
SMILES CC(C)(C)OC(=O)C(CCC(=O)O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-Glutamic acid 1-tert-butyl ester
Farbe Weiß
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Menge 250 mg
Formelmasse 203.24
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver