Learn More
Thermo Scientific Chemicals D(+)-Sucrose, 99.7 %, für Biochemie
Artikelnummer. 15224664 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
25 kg
Verpackung:
Fasertrommel
Kunststoffflasche
Plastikeimer
D(+)-Sucrose, CAS Nr. 57-50-1, ist ein Disaccharid, das in einer Vielzahl biochemischer Anwendungen wie der Proteinaufreinigung verwendet wird.Es wird auch als Zucker, Saccharose, Alpha-D-Glucopyranosid und D-(+)-Saccharose bezeichnet.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
  • D(+)-Saccharose ist ein Disaccharid-Kohlenhydrat
  • Sie wird auch als Zucker, Saccharose und Alpha-D-Glucopyranosid bezeichnet
Anwendungen
  • D(+)-Saccharose kann für die Protein- und Nukleinsäure-Aufreinigung verwendet werden
  • Ihre Fettsäureester haben Laboranwendungen in transdermalen Systemen
  • Sie wird auch für die Saccharosegradientenzentrifugation verwendet, die zur selektiven Isolierung von Nocardia-Arten aus Boden eingesetzt werden kann
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 57-50-1
Summenformel C12H22O11
Molekulargewicht (g/mol) 342.30
MDL-Nummer MFCD00006626
InChI-Schlüssel CZMRCDWAGMRECN-PWPRYFECNA-N
Synonym sucrose, saccharose, cane sugar, sugar, table sugar, white sugar, d-sucrose, saccharum, rohrzucker, amerfand
PubChem CID 5988
ChEBI CHEBI:17992
IUPAC-Name (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-2,5-Bis(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy-6-(Hydroxymethyl)oxan-3,4,5-triol
SMILES OC[C@H]1O[C@@](CO)(O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D(+)-Sucrose
Farbe Farblos
pH 6.5 to 7.5 (10% soln.)
Verlust bei Trocknung 0.1 % max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 0.997
Verpackung Fasertrommel
Menge 25 kg
Spezifische Drehung (20°C, 589nm) (c=26, H2O) > +65.9°
Löslichkeitsinformationen 0.0007 % max. Insoluble in Water
Formelmasse 342.29
Reinheit (%) ≥99.7% (HPLC)
Güte Biochemie
Physikalische Form Flüssig