Learn More
Thermo Scientific Chemicals D(+)-Saccharose, ≥ 99 %, zur Analyse
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
2.5 kg
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
- D(+)-Sucrose ist ein Disaccharid-Kohlenhydrat
- Es wird auch als Zucker, Saccharose, Alpha-D-Glucopyranosid und D-(+)-Saccharose bezeichnet
Anwendungen
- D(+)-Sucrose kann für die Aufreinigung von Proteinen und Nukleinsäuren verwendet werden
- Die Fettsäureester haben Laboranwendungen in transdermalen Systemen
- Sie wird auch für die Saccharosegradientenzentrifugation verwendet, die zur selektiven Isolierung von Nokardia-Arten aus Boden eingesetzt werden kann
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | D(+)-Sucrose |
Farbe | Weiß |
Verlust bei Trocknung | 0.1% max. |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 99+% |
Menge | 2.5 kg |
Spezifische Drehung | +66.3° to +67.0° (24°C, 589nm) (c=26, H20) |
IUPAC-Name | (2R,3R,4S,5S,6R)-2-{[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3,4,5-triol |
Formelmasse | 342.29 |
Reinheit (%) | ≥99.0% |