Learn More
DDX43 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen DDX43
Konzentration 0.31 mg/mL
Anwendungen Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16837524
Unterlagen ansehen
Proteintech
17591-1-AP-20UL
20 μL
145.00 €
20 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16827524
Unterlagen ansehen
Proteintech
17591-1-AP-150UL
150 μL
410.00 €
150 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The protein encoded by this gene is an ATP-dependent RNA helicase in the DEAD-box family and displays tumor-specific expression.
Spezifikation
Spezifikation
DDX43
Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Mouse, Human, Rat
Q9NXZ2
100048658, 55510, 682138
DDX43 Fusion Protein Ag11484
Primary
-20°C
DDX43
0.31 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Cancer/testis antigen 13, CT13, DDX43, DEAD box protein 43, DEAD box protein HAGE, HAGE, Helical antigen
DDX43
IgG
Antigen Affinity Chromatography