Learn More
DDX58 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque:  Proteintech 20566-1-AP-20UL
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16830125
  • 136.48CHF / 20µL
Il en reste null
En stock
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
The antibody is specific to DDX58.
Retinoic acid-inducible gene I, RIG-I is a pattern recognition receptor (PRR) involved in the recognition of viral dsRNA. Along with MDA5, RIG-I detects viral dsRNA and activates the innate immune response. Both MDA5 and RIG-I are RNA helicases and they perform overlapping as well as distinct roles. RIG-I is activated by dsRNAs without a 5′-triphosphate end and short dsRNAs, whereas MDA5 is activated by long dsRNAs. Once activated, both proteins signal through IPS-1 activating transcription factors NF-kappaB and IRF-3 (1) and ultimately activating apoptosis, cytokine signaling, and inflammation. RIG-I is essential for signaling by influenza A, influenza B, human respiratory syncytial virus (3), paromyxoviruses, Japanese encephalitis virus, and West Nile virus. MicroRNA-146a has been implicated in feedback inhibition of RIG-I-dependant antiviral response by negatively regulating RIG-I targets TRAF6, IRAK1, and IRAK2. Recent evidence has implicated RIG-I in the detection of cytosolic DNA through RNA polymerase III activity.
Spécification
Spécification
DDX58
Polyclonal
Unconjugated
DDX58
DDX58, DEAD box protein 58, RIG 1, RIG I, RIG-I
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
230073, 23586
-20°C
Liquid
Western Blot, Immunoprecipitation, Immunofluorescence, Immunocytochemistry
0.51 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
O95786, Q6Q899
Ddx58
Peptide
20 μL
Primary
Mouse, Human
Antibody
IgG
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis