Learn More
Decahydronaphthalen, Mischung aus cis und trans 98 %, Thermo Scientific Chemicals
31.56 € - 625.11 €
Chemische Identifikatoren
CAS 91-17-8
Summenformel C10H18
Molekulargewicht (g/mol) 138.25
MDL-Nummer MFCD00004130
InChI-Schlüssel NNBZCPXTIHJBJL-UHFFFAOYSA-N
Synonym decalin, decahydronaphthalene, cis-decahydronaphthalene, trans-decahydronaphthalene, cis-decalin, dekalin, naphthalene, decahydro, perhydronaphthalene, trans-decalin, naphthalane
PubChem CID 7044
ChEBI CHEBI:38853
IUPAC-Name 1,2,3,4,4a,5,6,7,8,8a-Decahydronaphthalin
SMILES C1CCC2CCCCC2C1
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10487290
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
111840050
5 mL Glasflasche
31.56 €
5 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10315890
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific
111845000
500 mL Glasflasche
61.61 €
500 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10540191
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
111840010
1 L Glasflasche
87.23 €
1 Liter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10606492
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
111840025
2.5 L Glasflasche
197.99 €
2.50 Liter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10792764
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
111840250
25 L Metallfass
625.11 €
25 Liter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
91-17-8
138.25
NNBZCPXTIHJBJL-UHFFFAOYSA-N
7044
1,2,3,4,4a,5,6,7,8,8a-Decahydronaphthalin
C10H18
MFCD00004130
decalin, decahydronaphthalene, cis-decahydronaphthalene, trans-decahydronaphthalene, cis-decalin, dekalin, naphthalene, decahydro, perhydronaphthalene, trans-decalin, naphthalane
CHEBI:38853
C1CCC2CCCCC2C1
Spezifikation
Decahydronaphthalene
91-17-8
0.8900g/mL
58°C
97.5% min. (GC)
C10H18
MFCD00004130
15, 2850
decalin, decahydronaphthalene, cis-decahydronaphthalene, trans-decahydronaphthalene, cis-decalin, dekalin, naphthalene, decahydro, perhydronaphthalene, trans-decalin, naphthalane
NNBZCPXTIHJBJL-UHFFFAOYSA-N
1,2,3,4,4a,5,6,7,8,8a-Decahydronaphthalin
7044
3 mPa.s (20°C)
98%
Mixture of cis and trans
-31.0°C
187.0°C
Echt
C10H18
1.4740 to 1.4760
05, III, 245
0.89
Solubility in water: slightly soluble (6mg/l at 20°C). Other solubilities: very soluble in acetone,benzene,ether and,ethanol
C1CCC2CCCCC2C1
138.25
CHEBI:38853
138.25
Flüssigkeit
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Giftig bei Einatmen.
Kann beim Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
GHS-P-Hinweis
Von Hitze/Funken/offenen Flammen/heißen Oberflächen fernhalten.
- Rauchen verboten.
BEI BERÜHRUNG DER HAUT (oder des Haars):Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.
Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen].
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz tragen.
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 202-046-9