Learn More
Decahydronaphthalin, Mischung aus cis + trans, 98 %, Reagenzienqualität, Decalin™, Honeywell™
Artikelnummer. 15637810 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
4 l
20 l
Verpackung:
Aluminiumflasche
Edelstahlkanne
Glasflasche
Reagenzgütegrad, 98 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 91-17-8
Summenformel C10H18
Molekulargewicht (g/mol) 138.254
MDL-Nummer MFCD00004130
InChI-Schlüssel NNBZCPXTIHJBJL-UHFFFAOYSA-N
Synonym Decahydronaphthalin, cis-Decahydronaphthalin, trans-Decahydronaphthalin, Naphthalin, Dekahydro, Perhydronaphthalin, Naphthalan, naphthalene, decahydro, perhydronaphthalene, trans-decalin, naphthalane
PubChem CID 7044
ChEBI CHEBI:38853
IUPAC-Name 1,2,3,4,4a,5,6,7,8,8a-Decahydronaphthalin
SMILES C1CCC2CCCCC2C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Decahydronaphthalin, Mischung aus cis und trans
Siedebereich 189 bis 191 °C
Schmelzpunkt -125 °C
Dichte 0.896 g/ml bei 25 °C
Explosionsgrenze 0.7 bis 4.9 %, 100 °F
Flammpunkt 57 °C (134.6 °F)
Zündpunkt 482 °F
Verpackung Glasflasche
Menge 1 l
UN-Nummer UN1147
Beilstein 878165
Dampfdichte 4.76 (vs. Luft)
Formelmasse 138.25 mol
Dampfdruck 42 mmHg (92 °C), 741 mmHg (188 °C)
Reinheit (%) 0.98