Learn More
Decanoylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7024574
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
CAS: 112-13-0 | C10H19ClO | 190.711 g/mol
Decanoyl chloride is used in the synthesis of oligomers composed of alternating 2,6-diaminopyridine and 2,6-pyridinedicarbonyl units. It enhances the activity of proleather from Bacillus sp. during the synthesis of poly(lactic acid) in organic solvents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Decanoylchlorid wird bei der Synthese von Oligomeren verwendet, die aus alternierenden 2,6-Diaminopyridin- und 2,6-Pyridindicarbonyl-Einheiten bestehen. Erhöht die Aktivität von Proledern aus Bacillus sp. während der Synthese von Poly(milchsäure) in organischen Lösungsmitteln.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln und Wasser/Feuchtigkeit lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Unter inertem Gas lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 112-13-0
Summenformel C10H19ClO
Molekulargewicht (g/mol) 190.711
MDL-Nummer MFCD00000771
InChI-Schlüssel IPIVAXLHTVNRBS-UHFFFAOYSA-N
Synonym capric acid chloride, n-decanoyl chloride, capric chloride, decanoic acid chloride, caprinoyl chloride, caprinic acid chloride, n-decanoic acid chloride, decanoyl chloride, acmc-1c5ty, ksc182e3n
PubChem CID 66982
IUPAC-Name Decanoylchlorid
SMILES CCCCCCCCCC(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Decanoyl chloride
Schmelzpunkt -35°C
Dichte 0.925
Siedepunkt 232°C
Flammpunkt 106°C (223°F)
Geruch Irritating
Brechungsindex 1.441
Menge 100 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 507055
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Reacts with water.
Formelmasse 190.71
Reinheit (%) 98%