Learn More
SymLine™ Tisch- und Wandhalterungen
Die Abfülleinheiten werden platzsparend in Ihrem Arbeitsbereich montiert. Erhältlich als spezieller HPLC-Anschluss, zum direkten Anschluss an Ihre Abfallrohre.
116.00 € - 424.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Transfer von Flüssigkeiten in angeschlossene Abfallsysteme |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Kombinierbar mit 3x- und 4x-Kollektor, SafetyWasteCap, Sicherheitstrichter und Schlauchsystem |
Produktcode | Marke | Verschlussgröße | Enthält | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Verschlussgröße | Enthält | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
17327419
|
SymLine™
106601 |
GL45 (m), unteres Gewinde GL 25 (m) | Mount with Mounting Flange, Long Shaft for XL-funnel, two 90° Bends | Wandbefestigung |
424.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
10243090
|
SymLine™
106450 |
32 mm (AD) auf oberes Gewinde GL 45 | Mount for Desktop Borehole (OD) 35 mm with Counter | Tischanbringung |
116.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
15265134
|
SymLine™
106412 |
6 x UNF 1/4 in., 1 x NPT 1/8 in. | Mount with Fittings for Capillary dia. 2.3/3.2 mm and 1 x NPT 1/8 in. Connection on Top, Tube Connector for (ID) dia. 6.4 to 9 mm, Pad dia. 53 mm, Connection to Pipe (OD) 32 mm | Tischanbringung |
260.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
16313547
|
SymLine™
106616 |
4 x UNF 1/4 Zoll 28 G und 2 x NPT 1/8 Zoll | Mount with Pad dia. 53 mm with Connecting Thread GL25 (m) | Tischanbringung |
201.89 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
15357439
|
SymLine™
106612 |
GL45. | Mount with Mounting Flange for Rear Wall Borehole of 34 to 45 mm | Wandbefestigung |
243.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
15846394
|
SymLine™
106455 |
Unteres Gewinde GL 25 (m) auf oberes Gewinde GL 45 (m) | Mount for Desktop Borehole (OD) 35 mm with Counter | Tischanbringung |
203.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
17884154
|
SymLine™
106669 |
4 x UNF 1/4 in. 28G | Fittings for Capillary Dia. 2.3/3.2 mm, 2 x NPT 1/8 in., Tube Connector for Dia. 5 to 11.5 mm, Pad Dia. 53 mm, 32 mm OD Pipe | Desktop Mount |
320.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
Beschreibung
Spezifikation
Transfer von Flüssigkeiten in angeschlossene Abfallsysteme | |
Kombinierbar mit 3x- und 4x-Kollektor, SafetyWasteCap, Sicherheitstrichter und Schlauchsystem |