Learn More
Honeywell Safety Products™ DexPure Vinylhandschuhe
Artikelnummer. 12686103
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
Gepudert:
Gepudert
Farbe:
Blau
Durchscheinend
Diese praktischen und Einweghandschuhe aus durchscheinendem Vinyl eignen sich für eine Vielzahl von Aufgaben, vom Labor bis zur Küche. Honeywell Safety Products™ DexPure Vinylhandschuhe haben außerdem eine glatte Oberfläche, die eine hohe Fingerfertigkeit ermöglicht.
  • Durchscheinender Vinylhandschuh.
  • Glatte Oberfläche für hervorragende Beweglichkeit.
  • Zertifiziert für den Kontakt mit Lebensmitteln und behandelt, um Bakterienwachstum zu verhindern.###
  • Geeignet für:
    • Produktprüfung
    • Präzisionsmontage.
    • Laborarbeiten.
    • Handhabung von Farben, Tinte und Farbstoffen.
  • Zum einmaligen Gebrauch.
  • AQL: 1.5.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE-KATEGORIE II Mittlere Risiken, EN 420-2003 EWG – Allgemeine Anforderungen, EN 374-2003 Chemische Gefahren, EN 455-1&2 Medical Standards, European directive N°1934/2004: Lebensmittelkontakt, EC-Kategorie PSA 2, EC-Zertifikatsnummer 0075/797/162/12/08/0490, EC-Bescheinigungsnummer 0075/797/162/12/08/0490
Klassifikation Fingerfertigkeit: 5
Farbe Blau
Einwegprodukt Zur einmaligen Verwendung
Oberflächenbehandlung außen Gemustert
Material Nitril
Gepudert Gepudert
Produkttyp Handschuh
Größe Extragroß
Dicke (metrisch) 0.1 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Automobilindustrie, Luftfahrt, Catering, Chemie, Lebensmittelindustrie, industrielle Reinigung, Labor, Instandhaltung, Medizin, Pharmazie, Petrochemie, Druckindustrie und Abwasserbehandlung
Menge 100/Pckg.
Beständig gegen Chemikalien, mechanische Beanspruchung
Länge (metrisch) 24 cm