Learn More
Di(2-Pyridyl)keton, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7036871
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
CAS: 19437-26-4 | C11H8N2O | 184.198 g/mol
di-2-Pyridyl ketone has been used in the preparation of unusual {Ni(II)(3)Ln(III)(?-OR)(6)}(3+) complexes with a star topology. Its monoanionic form has been used in the synthesis of triangular Ni(2)M (M = lanthanide, Y) complexes. The Schiff base ligands derived from di-2-pyridyl ketone exhibit ant proliferative activity in SK-N-MC neuroepithelioma (cancer) cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Di-2-pyridylketon wurde zur Herstellung ungewöhnlicher {Ni(II)(3)Ln(III)(μ-OR)(6)}(3+) Komplexe mit “Sterntopologie” verwendet. Seine monoanionische Form wurde bei der Synthese dreieckiger Ni(2)M (M=Lanthanid, Y)-Komplexe verwendet. Die aus Di-2-pyridylketon abgeleiteten Schiff-Basen-Liganden weisen eine starke proliferative Aktivität in SK-N-MC-Neuroepitheliomzellen (Krebs) auf.
Löslichkeit
Niedrige Wasserlöslichkeit.
Hinweise
Bei Raumtemperatur trocknen lassen. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 19437-26-4
Summenformel C11H8N2O
Molekulargewicht (g/mol) 184.198
MDL-Nummer MFCD00006288
InChI-Schlüssel QPOWUYJWCJRLEE-UHFFFAOYSA-N
Synonym di-2-pyridyl ketone, di pyridin-2-yl methanone, bis 2-pyridyl ketone, 2,2'-carbonyldipyridine, di 2-pyridyl ketone, methanone, di-2-pyridinyl, 2,2'-dipyridyl ketone, 2-pyridine-2-carbonyl pyridine, pyridyl ketone
PubChem CID 88065
IUPAC-Name Dipyridin-2-ylmethanon
SMILES C1=CC=NC(=C1)C(=O)C2=CC=CC=N2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Di(2-pyridyl) ketone
Schmelzpunkt 52°C to 55°C
Flammpunkt 110°C (230°F)
Menge 1 g
Beilstein 126598
Löslichkeitsinformationen Low solubility in water.
Formelmasse 184.2
Reinheit (%) 99%