Learn More
Di(2-thienyl)-1,1,2,2-tetramethyldisilan, 97 %, Thermo Scientific™
55.76 € - 167.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 124733-24-0 |
---|---|
Summenformel | C12H18S2Si2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 282.57 |
MDL-Nummer | MFCD09266191 |
InChI-Schlüssel | FGYSQQKHYAVZEZ-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | di 2-thienyl-1,1,2,2-tetramethyldisilane, 1,1,2,2-tetramethyl-1,2-bis thiophen-2-yl disilane, bis 2-thienyl-1,1,2,2-tetramethyldisilane, amtsi088, 1,1,2,2-tetramethyl-1,2-di 2-thienyl disilane, 1,1,2,2-tetramethyl-1,2-di thiophen-2-yl disilane |
PubChem CID | 14382824 |
IUPAC-Name | [Dimethyl(thiophen-2-yl)silyl]-dimethyl-thiophen-2-ylsilan |
SMILES | C[Si](C)(C1=CC=CS1)[Si](C)(C)C1=CC=CS1 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11442190
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H28938.03 |
1 g | N/A | ||||||
11452190
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H28938.06 |
5 g | N/A | ||||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
124733-24-0 | |
282.57 | |
FGYSQQKHYAVZEZ-UHFFFAOYSA-N | |
14382824 | |
C[Si](C)(C1=CC=CS1)[Si](C)(C)C1=CC=CS1 |
C12H18S2Si2 | |
MFCD09266191 | |
di 2-thienyl-1,1,2,2-tetramethyldisilane, 1,1,2,2-tetramethyl-1,2-bis thiophen-2-yl disilane, bis 2-thienyl-1,1,2,2-tetramethyldisilane, amtsi088, 1,1,2,2-tetramethyl-1,2-di 2-thienyl disilane, 1,1,2,2-tetramethyl-1,2-di thiophen-2-yl disilane | |
[Dimethyl(thiophen-2-yl)silyl]-dimethyl-thiophen-2-ylsilan |
Spezifikation
Di(2-thienyl)-1,1,2,2-tetramethyldisilane | |
124733-24-0 | |
MFCD09266191 | |
FGYSQQKHYAVZEZ-UHFFFAOYSA-N | |
[Dimethyl(thiophen-2-yl)silyl]-dimethyl-thiophen-2-ylsilan | |
14382824 | |
97% |
42°C to 44°C | |
C12H18S2Si2 | |
di 2-thienyl-1,1,2,2-tetramethyldisilane, 1,1,2,2-tetramethyl-1,2-bis thiophen-2-yl disilane, bis 2-thienyl-1,1,2,2-tetramethyldisilane, amtsi088, 1,1,2,2-tetramethyl-1,2-di 2-thienyl disilane, 1,1,2,2-tetramethyl-1,2-di thiophen-2-yl disilane | |
C[Si](C)(C1=CC=CS1)[Si](C)(C)C1=CC=CS1 | |
282.57 | |
282.57 |