Learn More
Di-n-butyltinoxid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11373546
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 818-08-6 | C8H18OSn | 248.941 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 818-08-6
Summenformel C8H18OSn
Molekulargewicht (g/mol) 248.941
MDL-Nummer MFCD00001992
InChI-Schlüssel JGFBRKRYDCGYKD-UHFFFAOYSA-N
Synonym dibutyltin oxide, stannane, dibutyloxo, dibutyl oxo tin, dibutyloxostannane, di-n-butyltin oxide, tin, dibutyloxo, dibutylstannane oxide, dibutyltinoxide, dibutyltin iv oxide, dibutyloxide of tin
PubChem CID 61221
IUPAC-Name Dibutyl(oxo)zinn
SMILES CCCC[Sn](=O)CCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Di-n-butyltin oxide
Schmelzpunkt >300°C
Dichte 1.58
Geruch Geruchsneutral
Strukturformel [CH3(CH2)3]2SnO
Menge 100 g
UN-Nummer UN3146
Beilstein 4126243
Formelmasse 248.94
Reinheit (%) 98%