Learn More
Dichlordimethylsilan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 75-78-5 | C2H6Cl2Si | 129.055 g/mol
46.30 € - 102.51 €
Chemische Identifikatoren
CAS 75-78-5
Summenformel C2H6Cl2Si
Molekulargewicht (g/mol) 129.055
MDL-Nummer MFCD00000491
InChI-Schlüssel LIKFHECYJZWXFJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyldichlorosilane, silane, dichlorodimethyl, dichloro dimethyl silane, inerton aw-dmcs, dichlorodimethylsilicon, dimethyl-dichlorsilan, inerton dw-dmc, repel-silan, dimethylsilane dichloride, dimethyl dichlorosilane
PubChem CID 6398
IUPAC-Name Dichlor(dimethyl)silan
SMILES C[Si](C)(Cl)Cl
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11338635
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
L12133.22
100 g
46.30 €
100 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11348635
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
L12133.36
500 g
66.79 €
500 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11358635
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
L12133.0B
1000 g
102.51 €
1 Kilogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Dichlorodimethylsilane is used to prepare a resin bound siloxane with tertiary alcohols and it is also used as a reagent for synthesis of optically active ansa-mettallocene polymerization catalysts. It acts as a precursor to silicone and polysilane compounds. It is also used in the glass coating to protect it from micro particles. It is involved in the preparation of resin bound siloxane with reactivity towards tertiary alcohols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Dichlorodimethylsilan wird zur Herstellung eines harzgebundenen Siloxans mit tertiären Alkoholen verwendet und wird auch als Reagenz für die Synthese von optisch aktiven ansa-metallocen Polymerisationskatalysatoren verwendet. Es dient als Vorläufer von Silikon- und Polysilan-Verbindungen. Es wird auch für die Glasbeschichtung verwendet, um es vor Mikropartikeln zu schützen. Es wird zur Herstellung von harzgebundenem Siloxan mit Reaktivität gegenüber tertiären Alkoholen eingesetzt.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit Alkoholen, Aminen und starken Basen.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
75-78-5
129.055
LIKFHECYJZWXFJ-UHFFFAOYSA-N
6398
C[Si](C)(Cl)Cl
C2H6Cl2Si
MFCD00000491
dimethyldichlorosilane, silane, dichlorodimethyl, dichloro dimethyl silane, inerton aw-dmcs, dichlorodimethylsilicon, dimethyl-dichlorsilan, inerton dw-dmc, repel-silan, dimethylsilane dichloride, dimethyl dichlorosilane
Dichlor(dimethyl)silan
Spezifikation
70°C to 71°C
∼-76°C
C2H6Cl2Si
MFCD00000491
605287
dimethyldichlorosilane, silane, dichlorodimethyl, dichloro dimethyl silane, inerton aw-dmcs, dichlorodimethylsilicon, dimethyl-dichlorsilan, inerton dw-dmc, repel-silan, dimethylsilane dichloride, dimethyl dichlorosilane
LIKFHECYJZWXFJ-UHFFFAOYSA-N
Dichlor(dimethyl)silan
6398
99%
Moisture sensitive
Dichlorodimethylsilane
75-78-5
(CH3)2SiCl2
UN1162
−5°C (23°F)
Immiscible with water.
C[Si](C)(Cl)Cl
129.055
129.06
1.4045
1.068
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Satz
H226-H315-H319-H335
Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P370+P378q-P501c
Gehäuse H225-H302-H314-H331-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:3; Verpackungsgruppe:II; Bezeichnung des Gutes:DICHLOR(DIMETHYL)SILAN
missing translation for 'einecsNumber' : 200-901-0
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse VV3150000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Kühl lagern; unter Stickstoff lagern