Learn More
Dichlormethylphenylsilan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11466896
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
CAS: 149-74-6 | C7H8Cl2Si | 191.13 g/mol
Dichloromethylphenylsilane is used as a monomer (‘building block’) in the production of silicone polymers or silicone resins. Silicone polymers may be oils, greases and rubbers. It is also used as an intermediate (starting material) in the production of other organosilicon substances. It is a bifunctional reagent for the preparation of methylphenylsilyl derivatives of diols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Dichlormethylphenylsilan wird als Monomer („Baustein“) bei der Herstellung von Siliziumpolymeren oder Siliziumharzen verwendet. Siliziumpolymere können Öle, Fette und Gummi sein. Es wird auch als Zwischenmaterial (Ausgangsmaterial) bei der Herstellung anderer Organo-Siliziumstoffe verwendet. Es ist ein bifunktionales Reagenz für die Herstellung von Methylphenylsilylderivaten aus Diolen.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Unter trockenem Inertgas lagern. Sie ist empfindlich gegenüber Feuchtigkeit. Vor Feuchtigkeit und Wasser schützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 149-74-6
Summenformel C7H8Cl2Si
Molekulargewicht (g/mol) 191.13
MDL-Nummer MFCD00000490
InChI-Schlüssel GNEPOXWQWFSSOU-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylphenyldichlorosilane, dichloro methyl phenylsilane, phenylmethyldichlorosilane, silane, dichloromethylphenyl, dichlor-fenyl-methylsilane, dichloro methyl phenyl silane, dichloromethylphenyl silane, unii-9jr2a9v0ji, 9jr2a9v0ji, benzene, dichloromethylsilyl
PubChem CID 9006
IUPAC-Name Dichlor-methyl-phenylsilan
SMILES C[Si](Cl)(Cl)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Siedepunkt 205°C to 206°C
Chemischer Name oder Material Dichloromethylphenylsilane
Menge 500 g
Strukturformel C6H5Si(CH3)Cl2
UN-Nummer UN2437
Beilstein 970975
Flammpunkt 82°C (179°F)
Löslichkeitsinformationen Reacts with water.
Formelmasse 191.13
Reinheit (%) 98%
Geruch Acrid
Brechungsindex 1.519
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 1.173