Learn More
Dichlorphenylsilan, 96 %
Artikelnummer. p-7044071
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
CAS: 1631-84-1 | C6H5Cl2Si | 176.09 g/mol
Dichlorophenylsilane is used as the intermediates of OLED,pharmaceuticals, cosmetics. It is also used as reduction reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Dichlorphenylsilan wird als Zwischenprodukt von OLED, Pharmazeutika und Kosmetika verwendet. Es wird auch als Reduktionsmittel verwendet.
Löslichkeit
Es hydrolysiert in Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Von Feuchtigkeit, Oxidationsmitteln und Basen fernhalten. Inkompatible Materialien sind Basen, Feuchtigkeit und Oxidationsmittel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1631-84-1
Summenformel C6H5Cl2Si
Molekulargewicht (g/mol) 176.09
MDL-Nummer MFCD00039296
InChI-Schlüssel XNAFLNBULDHNJS-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenyldichlorosilane, dichlorophenylsilane, dichloro phenyl silane, dichloro phenyl silicon, benzene, dichlorosilyl, phenyl dichlorosilane, phenyl hydrogen dichlorosilane, phenyl-dichlorosilane, phenyldichloro silane, dichloro phenyl silyl
PubChem CID 6327324
SMILES Cl[Si](Cl)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Siedepunkt 181°C
Chemischer Name oder Material Dichlorophenylsilane
Menge 5 g
UN-Nummer UN2986
Beilstein 2433865
Flammpunkt 48°C (118°F)
Löslichkeitsinformationen Hydrolyzes in water.
IUPAC-Name Dichlor(phenyl)silizium
Formelmasse 177.11
Reinheit (%) 96%
Brechungsindex 1.523
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 1.212