Learn More
Agilent BioTek Dichroitischer Spiegel
For use with Cytation 5, Synergy H1 and Synergy LX
Marke: Agilent BioTek 7138510
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Zur Verwendung mit Cytation 5, Synergy H1 und Synergy LX
Spezifikation
Dichroitischer Spiegel | |
Cytation 3, Cytation 5, Synergy 2, Synergy H1, Ex.440-505, Em.515-640 | |
510 nm |