Learn More
Diethyl1,3-Acetondicarboxylat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-108110 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
50 mL
250 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
250 Milliliter
50 Milliliter
CAS: 105-50-0 | C9H14O5 | 202.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 105-50-0
Summenformel C9H14O5
Molekulargewicht (g/mol) 202.21
MDL-Nummer MFCD00009200
InChI-Schlüssel ZSANYRMTSBBUCA-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl 1,3-acetonedicarboxylate, diethyl 3-oxoglutarate, 1,5-diethyl 3-oxopentanedioate, pentanedioic acid, 3-oxo-, diethyl ester, ethyl acetonedicarboxylate, ethyl 3-oxoglutarate, diethyl acetone-1,3-dicarboxylate, diethyl acetone dicarboxylate, 3-oxopentanedioic acid diethyl ester, acetonedicarboxylic acid diethyl ester
PubChem CID 66045
IUPAC-Name Diethyl 3-Oxopentanedioat
SMILES CCOC(=O)CC(=O)CC(=O)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethyl 1, 3-acetonedicarboxylate
Namenshinweis 95%
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.1120g/mL
Siedepunkt 250.0°C
Flammpunkt 86°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C2H5O2CCH2COCH2CO2C2H5
Brechungsindex 1.4380 to 1.4420
Menge 50 mL
Beilstein 03, 791
Relative Dichte 1.112
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 10g/L in water (20°C)
Formelmasse 202.21
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssigkeit