Learn More
Diethylether, 99.5 %, ExtraDry, über Molekularsieb, stabilisiert, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10501764
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 ml
1 L
2.5 L
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 60-29-7
Summenformel C4H10O
Molekulargewicht (g/mol) 74.12
MDL-Nummer MFCD00011646
InChI-Schlüssel RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
PubChem CID 3283
ChEBI CHEBI:35702
IUPAC-Name Ethoxyethan
SMILES CCOCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethyl ether
Schmelzpunkt -116.0°C
Namenshinweis Water <50 ppm, stabilized with BHT
Farbe Farblos
Dichte 0.7140g/mL
Siedepunkt 34.6°C
Menge 2.5 L
Flammpunkt −45°C
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.3510 to 1.3530
Prozentgehaltsbereich 99.5%
Relative Dichte 0.714
Strukturformel (CH3CH2)2O
Viskosität 0.2448 mPa.s (20°C)
Beilstein 01, 314
Wasser 0.005% Max. (Coulometric)
Fieser 11,3762
Merck Index 15, 3861
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 69g/L (20°C). Other solubilities: soluble in concentrated hydrochloric acid, miscible with lower aliphatic alcohols, benzene,, chloroform, petroleum ether and many oils
Formelmasse 74.12
Reinheit (%) 99.5%
Güte extra trocken, über Molekularsieb
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diethyl ether
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H224-Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P233-Behälter dicht verschlossen halten.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.