Learn More
Diethylether, ACS-Reagenz, enthält BHT als Inhibitor, wasserfrei, ≥99.0 %, Honeywell Riedel-de Haën™
Artikelnummer. 15674310
Click to view available options
Menge:
100 ml
250 ml
1 l
6 x 1 l
Verpackung:
Glasflasche
ACS-Reagenz, enthält BHT als Inhibitor, wasserfrei, ≥99.0 %
ACS ALLZWECKLÖSUNGSMITTEL
  • Kostengünstige Lösung für Anwendungen wie präparative HPLC, Reinigung und organische Synthese
  • Geeignet für weniger anspruchsvolle Anwendungen wie die routinemäßige isokratische HPLC
  • Variationen und verringern Probleme, die auf eine Kontamination mit Lösungsmitteln zurückzuführen sind
  • Alle Lösungsmittel werden gemäß den allgemeinen ACS-Spezifikationen für die Verwendung getestet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 60-29-7
Summenformel C4H10O
Molekulargewicht (g/mol) 74.12
MDL-Nummer MFCD00011646
InChI-Schlüssel RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym Diethylether, Ethylether, Diethyloxid, Ethyloxid, Äther, Betäubungsether, 3-Oxapentan, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
PubChem CID 3283
ChEBI CHEBI:35702
IUPAC-Name Ethoxyethan
SMILES CCOCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethylether
Schmelzpunkt -116 °C (Literatur)
Namenshinweis ACS-Reagenz, enthält BHT als Inhibitor, wasserfrei, ≥99.0 %
CAS Max. % ≤100.0000%
Dichte 0.706 g/ml bei 25 °C (Lit.)
Siedepunkt 34 °C bis 35 °C
Menge 250 ml
Flammpunkt −45 °C
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form wasserfrei
Hinweise zum Prozentgehalt GC
Strukturformel (CH3CH2)2O
UN-Nummer UN1155
Beilstein 1696894
Formelmasse 74.12
Reinheit (%) >99%
Güte ACS-Reagenz
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diethyl ether
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H224-Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.