Learn More
Diethylether, ACS-Reagenz, enthält BHT als Inhibitor, wasserfrei, ≥99.0 %, Honeywell Riedel-de Haën™
Click to view available options
Menge:
100 ml
250 ml
1 l
6 x 1 l
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
ACS LÖSUNGSMITTEL FÜR DIE ALLGEMEINE ANWENDUNG
- Kostengünstige Lösung für Anwendungen wie präparative HPLC, Reinigung und organische Synthese
- Geeignet für weniger anspruchsvolle Anwendungen wie die routinemäßige isokratische HPLC
- Abweichungen und Verringerung von Problemen, die auf eine Verunreinigung durch Lösungsmittel zurückzuführen sind
- Alle Lösungsmittel werden auf die Einhaltung der ACS-Vorschriften für die allgemeine Verwendung getestet
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Diethylether |
Schmelzpunkt | -116 °C (Literatur) |
Namenshinweis | ACS-Reagenz, enthält BHT als Inhibitor, wasserfrei, ≥99.0 % |
CAS Max. % | ≤100.0000% |
Dichte | 0.706 g/ml bei 25 °C (Lit.) |
Siedepunkt | 34 °C bis 35 °C |
Menge | 6 x 1 l |
Flammpunkt | −45 °C |
Verpackung | Glasflasche |
Physikalische Form | wasserfrei |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Diethyl ether
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 1
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H224-Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
- EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
- P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.