Learn More
Dihydrogenhexachloroiridat(IV)-Hydrat, 99 % (Metallbasis), Ir 38 bis 42 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11301658
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
CAS: 110802-84-1 | Cl6H2Ir | 406.93 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 110802-84-1
Summenformel Cl6H2Ir
Molekulargewicht (g/mol) 406.93
MDL-Nummer MFCD00149906
InChI-Schlüssel IBMVGQBDTOACBV-UHFFFAOYSA-J
Synonym Hydrogen hexachloroiridate(IV); Chloroiridic acid
PubChem CID 16211483
SMILES [H+].[H+].Cl[Ir+4](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dihydrogen hexachloroiridate(IV) hydrate
Farbe Schwarz
Physikalische Form Klümpchen
Menge 25 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN3260
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol and water
IUPAC-Name Tetrachloriridium;hydrat;dihydrochlorid
Formelmasse 406.93 (Anhydrous)
Reinheit (%) 99%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) IR 38 bis 42 %