Learn More
Diisobutylamin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10508883
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
2.5 L
CAS: 110-96-3 | C8H20N | 130.25 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 110-96-3
Summenformel C8H20N
Molekulargewicht (g/mol) 130.25
MDL-Nummer MFCD00008930
InChI-Schlüssel OBYVIBDTOCAXSN-OCAPTIKFSA-O
Synonym diisobutylamine, 1-propanamine, 2-methyl-n-2-methylpropyl, bis 2-methylpropyl amine, amine, diisobutyl, bis beta-methylpropyl amine, di-isobutylamine, n,n-bis 2-methylpropyl amine, unii-t18y0a819s, ccris 6232, di-2-methylpropyl amine
PubChem CID 8085
IUPAC-Name 2-Methyl-N-(2-methylpropyl)propan-1-amin
SMILES CC[C@H](C)[NH2+][C@H](C)CC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diisobutylamine
Schmelzpunkt -77°C
Dichte 0.7400g/mL
Siedepunkt 137°C to 139°C
Flammpunkt 26°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel [(CH3)2CHCH2]2NH
Brechungsindex 1.4071 to 1.4091
Menge 2.5 L
Beilstein 04, 166
Relative Dichte 0.74
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 5g/L water (20°C)
Viskosität 0.8 mPa.s (20°C)
Formelmasse 129.24
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diisobutylamine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.