Learn More
Alfa Aesar™ (-)-Diisopropyl-L-Malat, 97 %
Artikelnummer. 11455067
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Chemische Identifikatoren
CAS 83541-68-8
Summenformel C10H16O5
Molekulargewicht (g/mol) 216.23
MDL-Nummer MFCD00274300
InChI-Schlüssel DQOODBSVDOAUMP-JTQLQIEISA-L
Synonym diisopropyl s---malate, --diisopropyl-l-malate, 1,4-diisopropyl 2s-2-hydroxybutanedioate, diisopropyl d-malate, s-diisopropyl malate, diisopropyl-s---malate, l-malic acid diisopropyl ester, s-2-hydroxybutanedioic acid diisopropyl ester
PubChem CID 11333435
SMILES CC(C)O[C@@](CC([O-])=O)(C(C)C)C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (-)-Diisopropyl-L-malate
Dichte 1.055
Siedepunkt 236°C to 238°C
Menge 25 g
IUPAC-Name (2S)-2-(Propan-2-yl)-2-(propan-2-yloxy)butandioat
Formelmasse 218.25
Reinheit (%) 97%