Learn More
Dimethoxymethylsilan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11302937
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
CAS: 16881-77-9 | C3H9O2Si | 105.188 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16881-77-9
Summenformel C3H9O2Si
Molekulargewicht (g/mol) 105.188
MDL-Nummer MFCD00048019
InChI-Schlüssel PKTOVQRKCNPVKY-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyldimethoxysilane, dimethoxy methyl silane, silane, dimethoxymethyl, dimethoxy methyl silicon, methyl dimethoxysilane, c3h10o2si, methyl dimethoxy silane, dimethoxy methyl silane #, dimethoxy methyl silyl
PubChem CID 6329250
IUPAC-Name Dimethoxy(methyl)silizium
SMILES CO[Si](C)OC
Spezifikation
Siedepunkt 61°C
Chemischer Name oder Material Dimethoxymethylsilane
Schmelzpunkt -136°C
Menge 25 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 2035898
Flammpunkt 2°C (35°F)
Formelmasse 106.2
Reinheit (%) 97%
Brechungsindex 1.36
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 0.861