Learn More
Dioctylsulfosuccinat, Natriumsalz, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4509553 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
1 kg
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Plastikeimer
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
CAS: 577-11-7 | C20H37NaO7S | 444.56 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 577-11-7
Summenformel C20H37NaO7S
Molekulargewicht (g/mol) 444.56
MDL-Nummer MFCD00012455
InChI-Schlüssel APSBXTVYXVQYAB-UHFFFAOYNA-M
Synonym docusate sodium, dioctyl sodium sulfosuccinate, aerosol ot, constonate, diox, manoxol ot, diomedicone, clestol, complemix, defilin
PubChem CID 23673837
IUPAC-Name Natrium;-1,4-bis(2-ethylhexoxy)-1,4-dioxobutan-2-sulfonat
SMILES [Na+].CCCCC(CC)COC(=O)CC(C(=O)OCC(CC)CCCC)S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dioctyl sulfosuccinate, sodium salt
Azidität 2.5 max. (on solids basis)
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96%
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 100 g
Beilstein 04, IV, 114
Fieser 15,149
Merck Index 15, 3446
Löslichkeitsinformationen 300ppm max. Insoluble Matter (in toluene, in 50% soln.)
Formelmasse 444.55
Reinheit (%) ≥95%
Physikalische Form Wachsartiger Feststoff
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dioctyl sulfosuccinate, sodium salt
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.