Learn More
Diphenylamin-Lösung, Reagecon™
Alle ansehen Reagecon Produkte
Click to view available options
Menge:
1 l
Packungsgröße:
1 Liter
Beschreibung
Wird mit Analysenzertifikaten geliefert. Chargennummer und Verfallsdatum sind auf allen Produktetiketten angegeben.
- Synonyme: DPA
- Summenformel: (C6H5)2NH
- Molare Masse: 169.23 mol
- CAS-Nr: 122-39-4
Spezifikation
Spezifikation
Farbe | Farblos |
Dichte | 1.83921 g/cm3 |
Siedepunkt | 295 °C |
Summenformel | (C6H5)2NH |
Menge | 1 l |
Löslichkeitsinformationen | Vollständig mischbar |
Formelmasse | 169.23 mol |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | ≤2.5 % DPA in Schwefelsäure |
Physikalische Form | Flüssig |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- DIPHENYLAMINE SOLUTION
- Gefahr
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: sulphuric acid, diphenylamine