Learn More
3M™ Einweg-Schutzanzüge aus SMS-Material, Kategorie III, blau
Schutz entsprechend PPE-Kategorie III, Typ 5/6. Schutzoveralls der 4515 Serie schützen gegen gefährliche Stäube, wie z. B. Asbestfasern.
Marke: 3M™ 7000089618
103.29 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Atmungsaktives Material reduziert Aufbau von Hitze und erhöht Tragekomfort
- Ausgezeichnete Barriere gegen Staubpartikel und bestimmte Flüssigkeitsspritzer (CE Typ 5/6)
- Robustes, sehr atmungsaktives 50 gsm SMS-Material
- Erfüllt die Vorgaben von EN 1073-2 zum Schutz vor radioaktiven Partikeln
- 2-Wege-Reißverschluss mit abklebbarer Patte
- Zweilagige Kapuze
- Elastische Einsätze an Handgelenk, Hüfte und Knöcheln für angenehmes Tragegefühl und verbesserte Bewegungsfreiheit
Spezifikation
Schutzoveralls | |
Unisex | |
Blau | |
Elastisch | |
Elastisch | |
2-Wege-Reißverschluss mit versiegelter Windschutzleiste | |
Non-sterile | |
4515B | |
84 bis 92 cm | |
164 bis 170 cm |
Klein | |
SMS-Polypropylen | |
Ja | |
Elastisch | |
2-teilig | |
Umgestochen | |
PPE-Richtlinie Kategorie III, Typ 5/6 | |
33 bis 36 Zoll | |
64 bis 67 Zoll |