Learn More
Brand™ Blaubrand™ IntraMARK™ Einweg-Mikropipetten, DE-M, CE-IVD
Einwegausführung aus Glas entsprechend den DIN ISO 7550-Normen. BRAND Blaubrand™ IntraMARK™ Einweg-Mikropipetten verfügen über eine Ringmarkierung und eine CE-Kennzeichnung gemäß IVD-Richtlinie 98/79 CE. Alle Oberflächen sind feuerpoliert, um eine optimale Glätte zu gewährleisten und den Verschleiß am Pipettenadapter zu mindern. Einfache Bestimmung dank Farbcodierung gemäß ISO.
Marke: Brand™ 708728
135.40 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Mit Ringmarkierung
- Gemäß DIN ISO 7550
- Kalibriert auf Volumenaufnahme (TC, in.)
- CE-Kennzeichnung gemäß EU IVDR 2017/746.
- Die feuerpolierten Oberflächen innen und außen sind besonders glatt
- Das Ansaugende ist ebenfalls feuerpoliert, um den Verschleiß der Pipettenadapter zu minimieren.
- Farbkodiert gemäß ISO für eine eindeutige Identifizierung.
Spezifikation
≤±0,25% | |
DIN ISO 7550 | |
20 and 40 μL | |
250/Karton | |
125 mm |
Volumenaufnahme | |
Glas | |
Ringmarkierung | |
Rot | |
Ja |