Learn More
3M™ Orange Einweg-Schutzanzüge, Serie 4515
Gewährt Schutz vom Typ 5/6 gemäß PPE-Richtlinie Kategorie III. Die Schutzoveralls der 4515 Serie bieten Schutz vor gesundheitsgefährlichen Stäuben wie Asbestfasern.
Marke: 3M™ 7000089636
103.38 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Atmungsaktives Material reduziert Aufbau von Hitze und erhöht Tragekomfort
- Ausgezeichnete Barriere gegen Staubpartikel und eingeschränkt gegen Spritze von Flüssigkeiten (CE-Typ 5/6)
- Strapazierfähiges, sehr atmungsaktives SMS-Material mit 50 g/m2
- Erfüllt die Undurchlässigkeitsvorgaben von EN 1073-2 zum Schutz vor radioaktiven Partikeln
- Zwei-Wege-Reißverschluss mit abklebbarer Patte
- Zweilagige Kapuze
- Elastische Einsätze an Handgelenk, Hüfte und Knöcheln für angenehmes Tragegefühl und verbesserte Bewegungsfreiheit
Spezifikation
Schutzoveralls | |
Unisex | |
Orange | |
Elastisch | |
Elastisch | |
2-Wege-Reißverschluss mit versiegelter Windschutzleiste | |
Non-sterile | |
45 bis 49 in. | |
73 bis 76 in. |
2XL | |
SMS-Polypropylen | |
Ja | |
Elastisch | |
2-teilig | |
Umgestochen | |
PPE-Richtlinie Kategorie III, Typ 5/6 | |
115 bis 124 cm | |
186 bis 194 cm |